Läs mer
Fisherbrand™ 8mm Aluminium Crimp Seal, Silver, Mitthål, Monterad septum
Handla allt Fisherbrand Produkter
Färg:
Beige, Rött
Blå Transparent, Vit, White
Klarlackerad
Kräm, Röd, Red
Mörkblå, Vit, White
Röd-orange, Genomskinlig
Rött, Vitt
Material (liner):
Naturgummi/TEF
PTFE Virginal
Silikon/PTFE
Tjocklek (metrisk):
0,25 mm
1 mm
1,3 mm
1,5 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Beskrivning
- Aluminum crimp seals with prefitted septa
- Provide a secure leak-resistant seal
- Pre-assembled caps and septa are convenient and minimize contamination from handling
Specifikationer
Specifikationer
| Material (liner) | Silikon/PTFE |
| Diameter (metrisk) öppning | 4 mm |
| Färg | Mörkblå, Vit, White |
| Diameter (metrisk) Yttre | 8 mm |
| Material | Aluminum |
| För användning med (applikation) | GC, HPLC |
| Kvantitet | 100 |
| Tjocklek (metrisk) | 1,3 mm |
| Typ | Crimp Cap |