Läs mer
Fisherbrand™ 8mm Aluminium Crimp Seal, Silver, Mitthål, Monterad septum
Handla allt Fisherbrand ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| Material (liner) | Silikon/PTFE |
| Diameter (metrisk) öppning | 4 mm |
| Färg | Beige, Rött |
| Diameter (metrisk) Yttre | 8 mm |
| Material | Aluminium |
| För användning med (applikation) | GC, HPLC |
| Kvantitet | 100 |
| Tjocklek (metrisk) | 1 mm |
| Produkttyp | Krymplock |