Läs mer
Fisherbrand™ 8mm Aluminium Crimp Seal, Silver, Mitthål, Monterad septum
Produktkod. 11898961 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Färg:
Beige, Rött
Blå transparent, Vitt
Grädde, Rött
Klarlackerad
Mörkblå, Vitt
Röd-Orange, Genomskinlig
Rött, Vitt
Material (liner):
Naturgummi/TEF
PTFE Virginal
Silikon/PTFE
Tjocklek (metrisk):
0,25 mm
1 mm
1,3 mm
1,5 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Material (liner) Tjocklek (metrisk) Förpackningsstorlek
11898961 Grädde, Rött Silikon/PTFE 1,5 mm Paket med 1000
11818981 Beige, Rött Silikon/PTFE 1 mm Paket med 1000
11888971 Blå transparent, Vitt Silikon/PTFE 1,3 mm Paket med 1000
11722418 Rött, Vitt Silikon/PTFE 1,3 mm Paket med 1000
11702418 Rött, Vitt Silikon/PTFE 1,3 mm Paket med 1000
11712418 Rött, Vitt Silikon/PTFE 1 mm Paket med 1000
11808981 Mörkblå, Vitt Silikon/PTFE 1,3 mm Paket med 1000
11808971 Klarlackerad PTFE Virginal 0,25 mm Paket med 1000
11797557 Röd-Orange, Genomskinlig Naturgummi/TEF 1 mm Paket med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 11898961
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Tillhandahåll en säker läckagebeständig tätning.
  • Aluminiumförseglingar med förmonterade septor
  • Tillhandahålla en säker, läckagesäker tätning
  • Färdigmonterade kapslar och septor är praktiska och minimerar kontaminering vid hantering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material (liner) Silikon/PTFE
Diameter (metrisk) öppning 4 mm
Färg Grädde, Rött
Diameter (metrisk) Yttre 8 mm
Material Aluminium
För användning med (applikation) GC, HPLC
Kvantitet 100
Tjocklek (metrisk) 1,5 mm
Produkttyp Krymplock