Läs mer
Thermo Scientific™ 8mm Amber Glass Crimp Top Vials
Beskrivning
Dessa provflaskor med låg volym är idealiska för 6 mm, 7 mm och 8 mm autosamplerbrickor. Välj mellan platt eller konisk bas för att maximera återhämtningen som behövs för injektioner med små prover. Återanvändbara hylsor stöder de krympta, förseglade flaskorna i rätt position i autosamplerkaruseller eller i ställ och tillåter rörelse av ampullerna som en enhet till injektionspositioner i både GC- och HPLC-autosamplare. Tillverkade av överlägsen kvalitet 51A bärnsten (Typ 1, Klass B), dessa flaskor uppfyller alla krav i USA, EU och JPN Pharmacopia. Välj mellan Thermo ScientificTM PremiereTM, NationalTM, ChromacolTM varumärken.
8mm crimp top seal minimizes exposure between sample solvent and septum
Precision-machined (glass or PTFE) sleeves allow the vials to be used in the vast majority of commercial autosamplers
Autosampler compatibility*
Thermo ScientificTM
AgilentTM
BeckmanTM
Carlo ErbaTM
CTCTM
FisonsTM
PerkinElmerTM
ShimadzuTM
VWRTM (Merck)/HitachiTM
*See the Thermo Scientific Columns and Consumables Catalog for autosampler compatibility
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | 0.5mL Crimp Top Tapered Vial |
| Diameter (metrisk) öppning | 8 mm |
| Diameter (metrisk) Inre | 7 mm |
| Färg | Amber |
| Diameter (metrisk) Yttre | 7 mm |
| Material | Glass |
| Volym (metrisk) | 500 μl |
| Volym (metrisk) Rest | <5 μL |
| Basstil | Konisk |
| Volym (metrisk) Totalt | 500 μL |
| Visa mer |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.