Läs mer
Thermo Scientific™ 8 mm bärnstensfärgade glasflaskor med skruvgänga
Produktkod. 11995703
Beskrivning:
2 ml bärnstensfärgat glas; GPI 8-425 gängfinish; Standardöppning
Skruvgängad flaska
Skruvgängad flaska med ID-lapp, standardöppning
Skruvgängad flaska med skrivlapp
Markeringspunkt:
Ja
Nej
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 500
Produktkod. 11995703
Brand: Thermo Scientific™ C40132
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Välj bland dessa högkvalitativa 8 mm bärnstensfärgade glasflaskor som uppfyller alla krav i USA, EU och JPN Pharmacopia.
Välj från portföljen av Thermo Scientific™ 8 mm bärnstensfärgade glasflaskor med skruvgänga som uppfyller alla krav i USA, EU och JPN Pharmacopia. Dessa provflaskor med låg volym är idealiska för 6 mm, 7 mm och 8 mm autosamplerbrickor. Välj mellan platt eller konisk bas för att maximera återhämtningen som behövs för injektioner med små prover. Återanvändbara hylsor stöder de krympta, förseglade flaskorna i rätt position i autosamplerkaruseller eller i ställ och tillåter rörelse av ampullerna som en enhet till injektionspositioner i både GC- och HPLC-autosamplare. Välj mellan Thermo Scientific™ Premiere™ , National™ , Chromacol™ varumärken.
Välj rätt injektionsflaska för dina behov
  • Neutralt borosilikat-GOLD-glas är ett glas med låg expansion och hög renhet med en extremt låg koncentration av aktiva platser för att skydda dina analyter från oönskade interaktioner
  • Precisionsbearbetade (glas eller PTFE) hylsor gör att flaskorna kan användas i de allra flesta kommersiella autoprovtagare
Autosampler-kompatibilitet*
Thermo Scientific™
Agilent™
Beckman™
Carlo Erba™
CTC™
Fisons™
PerkinElmer™
Shimadzu™
VWR™ (Merck)/Hitachi™
*Se den Thermo Scientific Kolumner och förbrukningsvaror Katalog för autosampler kompatibilitet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning 2 ml bärnstensfärgat glas; GPI 8-425 gängfinish; Standardöppning
Diameter (metrisk) öppning 8 mm
Diameter (metrisk) Inre 12 mm
Färg Bärnsten
Diameter (metrisk) Yttre 12 mm
Material Glas
Volym (metrisk) 2 mL
Stil Skruvgängad flaska med standardöppning
Volym (metrisk) Rest <170 μL
Volym (metrisk) Fungerar 1.8 mL
Basstil Platt botten
Volym (metrisk) Totalt 2 mL
Förslutningstyp Skruvlock
Höjd (metrisk) 32 mm
Kvantitet 100
Typ 2 ml SureStop™ Skruvflaska av glas, nivå 3
Stängningsstorlek 8-425
Markeringspunkt Nej
Volym (metrisk) Användbar 1.5 mL
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.