Läs mer
Thermo Scientific™ 8 mm bärnstensfärgade glasflaskor med skruvgänga
Produktkod. 13424016
Beskrivning:
2 ml bärnstensfärgat glas; GPI 8-425 gängfinish; Standardöppning
Skruvgängad flaska
Skruvgängad flaska med ID-lapp, standardöppning
Skruvgängad flaska med skrivlapp
Markeringspunkt:
Ja
Nej
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 500
Produktkod. 13424016
Brand: Thermo Scientific™ C40132W
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Välj bland dessa högkvalitativa 8 mm bärnstensfärgade glasflaskor som uppfyller alla krav i USA, EU och JPN Pharmacopia.
Välj från portföljen av Thermo Scientific™ 8 mm bärnstensfärgade glasflaskor med skruvgänga som uppfyller alla krav i USA, EU och JPN Pharmacopia. Dessa provflaskor med låg volym är idealiska för 6 mm, 7 mm och 8 mm autosamplerbrickor. Välj mellan platt eller konisk bas för att maximera återhämtningen som behövs för injektioner med små prover. Återanvändbara hylsor stöder de krympta, förseglade flaskorna i rätt position i autosamplerkaruseller eller i ställ och tillåter rörelse av ampullerna som en enhet till injektionspositioner i både GC- och HPLC-autosamplare. Välj mellan Thermo Scientific™ Premiere™ , National™ , Chromacol™ varumärken.
Choose the right vial for your needs
  • Neutral Borosilicate-GOLD Grade glass is a low expansion, high purity glass with an extremely low concentration of active sites to protect your analytes from unwanted interactions
  • Precision-machined (glass or PTFE) sleeves allow the vials to be used in the vast majority of commercial autosamplers
Autosampler compatibility*
Thermo Scientific™
Agilent™
Beckman™
Carlo Erba™
CTC™
Fisons™
PerkinElmer™
Shimadzu™
VWR™ (Merck)/Hitachi™
*See the Thermo Scientific Columns and Consumables Catalog for autosampler compatibility.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Skruvgängad flaska med ID-lapp, standardöppning
Diameter (metrisk) öppning 8 mm
Diameter (metrisk) Inre 12 mm
Färg Amber
Diameter (metrisk) Yttre 12 mm
Material Glass
Volym (metrisk) 2 mL
Stil Screw Thread Vial with Standard Opening
Volym (metrisk) Rest <170μL
Volym (metrisk) Fungerar 1.8 mL
Basstil Flat Bottom
Volym (metrisk) Totalt 2 mL
Förslutningstyp Screw Cap
Höjd (metrisk) 32 mm
Kvantitet 100
Typ Screw Thread Vial
Stängningsstorlek 8-425
Markeringspunkt Ja
Volym (metrisk) Användbar 1.5 mL
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.