Läs mer
Thermo Scientific™ 8 mm Autosampler-insatser
Beskrivning
Dessa klara glas- eller polypropeninsatser för 8 mm HPLC och GC autosamplerflaskor finns tillgängliga i en mängd olika konfigurationer med användbara volymer från 125-200 μL.
- Pulled point inserts are an economical choice for non-critical applications
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | 200µL MicroSert Insert |
| Diameter (metrisk) Inre | 5 mm |
| Färg | Clear |
| Diameter (metrisk) Yttre | 5 mm |
| Material | Glas |
| Volym (metrisk) | 250 μl |
| Stil | MicroSert, Flat bottom, Glass |
| Volym (metrisk) Rest | <12 μL |
| Basstil | Platt botten |
| Volym (metrisk) Totalt | 250 μL |
| Visa mer |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.