Läs mer
Thermo Scientific™ 8 mm Autosampler-insatser
Beskrivning
Dessa klara glas- eller polypropeninsatser för 8 mm HPLC och GC autosamplerflaskor finns tillgängliga i en mängd olika konfigurationer med användbara volymer från 125-200 μL.
- Pulled point inserts are an economical choice for non-critical applications
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Self-centering support device for tapered glass inserts |
| Färg | Clear |
| Diameter (metrisk) Yttre | 8 mm |
| Material | Polyeten |
| Volym (metrisk) | 125 till 200 μl |
| Volym (metrisk) Totalt | 125 to 200 μL |
| Kvantitet | 500 |
| Certifikat och efterlevnad | Certificate of Analysis (COA), Certificate of Conformance (COC) |
| Typ | Self-centering Support Device |
| För användning med (utrustning) | Tapered Glass Insert |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.