Läs mer
Thermo Scientific™ 8 mm Autosampler-insatser
Produktkod. 10330571
Change view
Volym (metrisk):
125 till 200 μl
175 μl
200 μl
250 μl
Material:
Glas
Polyeten
Polypropen
Silaniserat glas
Basstil:
Konisk
Platt botten
Polyspring
Kvantitet:
100
500
1000
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 1000
Paket med 500
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Material Basstil Kvantitet unitSize
10330571 200 μl Silaniserat glas Konisk 100 -
10119084 250 μl Glas Platt botten 500 Paket med 500
10538215 200 μl Silaniserat glas Konisk 100 Paket med 100
12470088 175 μl Polypropen Polyspring 100 Paket med 100
12440088 200 μl Glas Konisk 100 Paket med 100
12450098 200 μl Silaniserat glas Konisk 100 Paket med 100
10185482 125 till 200 μl Polyeten - 500 Paket med 500
10227672 250 μl Glas Platt botten 1000 Paket med 1000
10728544 200 μl Glas Konisk 1000 Paket med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 10330571 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 401BS530
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Klart glas eller polypropeninsatser för 8 mm HPLC och GC autosamplerflaskor finns tillgängliga i en mängd olika konfigurationer med användbara volymer från 125 L μtill 200 μL.
Dessa klara glas- eller polypropeninsatser för 8 mm HPLC och GC autosamplerflaskor finns tillgängliga i en mängd olika konfigurationer med användbara volymer från 125-200 μL.
  • Skär med dragna spetsar är ett ekonomiskt val för icke-kritiska applikationer
Specifikationer
Beskrivning 150 μL Polyspring Infoga
Diameter (metrisk) Inre 5 mm
Färg Klart
Diameter (metrisk) Yttre 5 mm
Material Silaniserat glas
Volym (metrisk) 200 μl
Stil Polyspring Dragpunkt
Volym (metrisk) Rest <1μ L
Basstil Konisk
Volym (metrisk) Totalt 150μ L
Kvantitet 100
Volym (metrisk) Användbar 175μ L
För användning med (utrustning) 8 mm HPLC, GC autosamplerflaska
Certifikat och efterlevnad Analyscertifikat (COA), Intyg om överensstämmelse (COC)
Höjd (metrisk) 29 mm
Produkttyp Insats för autosamplerflaska
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.