Läs mer
Thermo Scientific™ 8 mm Autosampler-insatser
Produktkod. 10538215
Volym (metrisk):
125 till 200 μl
175 μl
200 μl
250 μl
Material:
Glas
Polyeten
Polypropen
Silaniserat glas
Basstil:
Konisk
Platt botten
Polyspring
Kvantitet:
100
500
1000
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 1000
Paket med 500
Produktkod. 10538215
Brand: Thermo Scientific™ C4012530
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Klart glas eller polypropeninsatser för 8 mm HPLC och GC autosamplerflaskor finns tillgängliga i en mängd olika konfigurationer med användbara volymer från 125 L μtill 200 μL.
Dessa klara glas- eller polypropeninsatser för 8 mm HPLC och GC autosamplerflaskor finns tillgängliga i en mängd olika konfigurationer med användbara volymer från 125-200 μL.
  • Skär med dragna spetsar är ett ekonomiskt val för icke-kritiska applikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning 150 μL Polyspring Infoga
Diameter (metrisk) Inre 5 mm
Färg Klart
Diameter (metrisk) Yttre 5 mm
Material Silaniserat glas
Volym (metrisk) 200 μl
Stil Polyspring Dragpunkt
Volym (metrisk) Rest <1μ L
Basstil Konisk
Volym (metrisk) Totalt 150μ L
Höjd (metrisk) 29 mm
Kvantitet 100
Certifikat och efterlevnad Analyscertifikat (COA), Intyg om överensstämmelse (COC)
Typ Insats för autosamplerflaska
Volym (metrisk) Användbar 175μ L
För användning med (utrustning) 8 mm HPLC, GC autosamplerflaska
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.