Läs mer
Thermo Scientific™ 8 mm Autosampler-insatser
Produktkod. 10728544
Volym (metrisk):
125 to 200 μL
175 μl
200 μl
250 μl
Material:
Glas
Polyethylene
Polypropen
Silaniserat glas
Basstil:
Konisk
Platt botten
Polyspring
Kvantitet:
100
500
1000
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 1000
Paket med 500
Produktkod. 10728544
Brand: Thermo Scientific™ 02MTV
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Klart glas eller polypropeninsatser för 8 mm HPLC och GC autosamplerflaskor finns tillgängliga i en mängd olika konfigurationer med användbara volymer från 125 L μtill 200 μL.
Dessa klara glas- eller polypropeninsatser för 8 mm HPLC och GC autosamplerflaskor finns tillgängliga i en mängd olika konfigurationer med användbara volymer från 125-200 μL.
  • Pulled point inserts are an economical choice for non-critical applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning 200µL Insert
Diameter (metrisk) Inre 5 mm
Färg Clear
Diameter (metrisk) Yttre 5 mm
Material Glas
Volym (metrisk) 200 μl
Volym (metrisk) Rest <4 μL
Basstil Konisk
Volym (metrisk) Totalt 200 μL
Höjd (metrisk) 30 mm
Kvantitet 1000
Certifikat och efterlevnad Certificate of Analysis (COA), Certificate of Conformance (COC)
Typ Autosampler Vial Insert
Markeringspunkt No
Volym (metrisk) Användbar 160 μL
För användning med (utrustning) 8 mm HPLC, GC Autosampler Vial
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.