Läs mer
Thermo Scientific™ SureSTART™ 29 mm glasinsatser för 2 ml smala ID HPLC & GC ampuller, nivå 3
Beskrivning
Dessa genomskinliga glas- eller polypropeninsatser för 8 mm HPLC- och GC-autosamplerflaskor finns i olika konfigurationer med användbara volymer från 125–200 μl.
Nyckelfunktioner:- Designad för användning med Thermo Scientific 2 ml Narrow ID (8-425) HPLC- och GC-ampuller
- Konisk pulled-point-design minimerar kvarvarande provvolym och maximerar provåtervinning
- Lämplig för GC-, LC- och MS-applikationer
Prestandanivå 3 – för högkänsliga applikationer:
- Uppfyller kraven i USA, EU och JPN Pharmacopeia
- Innehålla de lägsta nivåerna av utvinningsbara metaller och lakbara ämnen
- Idealiskt för GC-, LC- och MS-applikationer, inklusive Thermo Scientific™ LC- och GC-MS-system Orbitrap™ samt andra HRAM instrument
- Stöder arbetsflöden som kräver konsekvent känslighet och selektivitet
- Mikroinsats
- För användning med små öppningsflaskor
- Klart
- Glas
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Klart |
| Diameter (metrisk) Yttre | 5 mm |
| Material | Glas |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Disponibel | För engångsbruk |
| För användning med (applikation) | Mikroprovtagning |
| Infoga typ | Insatser för HPLC- och GC-ampuller |
| Förpackningstyp | 1 paket med 100 |
| Volym (metrisk) Rest | 3 μl |
| Basstil | Konisk |
| Visa mer |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för begränsning av intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.