Läs mer
Thermo Scientific™ 8 mm Autosampler-insatser
Produktkod. p-6062318
Volym (metrisk):
125 till 200 μl
175 μl
200 μl
250 μl
Material:
Glas
Polyeten
Polypropen
Silaniserat glas
Basstil:
Konisk
Platt botten
Polyspring
Kvantitet:
100
500
1000
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 1000
Paket med 500
Produktkod. 10119084
Brand: Thermo Scientific™ C4012465
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Klart glas eller polypropeninsatser för 8 mm HPLC och GC autosamplerflaskor finns tillgängliga i en mängd olika konfigurationer med användbara volymer från 125 L μtill 200 μL.
Dessa klara glas- eller polypropeninsatser för 8 mm HPLC och GC autosamplerflaskor finns tillgängliga i en mängd olika konfigurationer med användbara volymer från 125-200 μL.
  • Pulled point inserts are an economical choice for non-critical applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning 200µL MicroSert Insert
Diameter (metrisk) Inre 5 mm
Färg Clear
Diameter (metrisk) Yttre 5 mm
Material Glas
Volym (metrisk) 250 μl
Stil MicroSert, Flat bottom, Glass
Volym (metrisk) Rest <12 μL
Basstil Platt botten
Volym (metrisk) Totalt 250 μL
Höjd (metrisk) 31 mm
Kvantitet 500
Certifikat och efterlevnad Certificate of Analysis (COA), Certificate of Conformance (COC)
Typ Micro Insert
Volym (metrisk) Användbar 200 μL
För användning med (utrustning) 8 mm HPLC, GC Autosampler Vial
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt