Läs mer
Thermo Scientific™ 8 mm Autosampler flaska Crimp Caps
Beskrivelse
Dessa 8 mm Crimp Top Closures har praktiska förmonterade lock och septa. De ger en säker läckagebeständig tätning och minimerar kontaminering från hantering. 8 mm Crimp Top-förslutningar har 4 mm öppningar och finns med en mängd olika septa-material med och utan foder för att matcha dina kromatografibehov. Välj mellan Thermo Scientific™ , Thermo Scientific™ National™ , och Thermo Scientific™ Chromacol™ varumärken.
- Available in a variety of colors and septum types
- Aluminum seals must be applied with a crimping tool
Tekniske data
Tekniske data
| Beskrivning | 8mm Snap Cap, Thinned penetration area |
| Färg | Klart |
| Material | Polyeten |
| Septum | Integrerad gjuten |
| Kvantitet | 1000 |
| Typ | Snäpplock |
| Stängningsstorlek | 8 mm |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.