Läs mer
- Home
- Products
- Flaskor
- Autosamplerflaskor, insatser och förslutningar
- Endast för kromatografi till autosamplerflaskor
- Thermo Scientific™ 8 mm Autosampler flaska Crimp Caps
Thermo Scientific™ 8 mm Autosampler flaska Crimp Caps
Produktkod. 13456736| Produktkod. | Färg | Septum | Material | Produkttyp | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 13456736 | Silver, Klart, Rött | Klart PTFE/rött gummi | PTFE, Gummi, Aluminium | Crimp Cap | Paket med 200 |
| 10169054 | Silver, Rött, Vitt | Röd PTFE/Vit silikon/Röd PTFE | PTFE, Silikon, Aluminium | Crimp Cap | Paket med 200 |
| 11931533 | Silver, Rött, Vitt | Röd PTFE/Vit silikon | PTFE, Silikon, Aluminium | Crimp Cap | Paket med 200 |
| 10509742 | Silver, Röd, Klar, Red, Clear | Röd naturgummi/klar PTFE | PTFE, gummi, aluminium, Rubber, Aluminum | Krymplock | Paket med 1000 |
| 11578160 | Silver, Blå, Blue | Blå silikon/PTFE | PTFE, silikon, aluminium, Silicone, Aluminum | Krymplock | Paket med 500 |
| 11508170 | Silver, Blå, Blue | Blå silikon/PTFE, förslitsad | PTFE, silikon, aluminium, Silicone, Aluminum | Krymplock | Paket med 500 |
| 10221585 | Klart | Integrerad gjuten | Polyeten | Snäpplock | Paket med 100 |
| 10388424 | Klart | Integrerad gjuten | Polyeten | Snäpplock | Paket med 1000 |
| 10184943 | Blå, Röd, Red | Blå silikon/röd PTFE | PTFE, silikon, aluminium, Silicone, Aluminum | Krymplock | Paket med 100 |
| 10463542 | Silver, Röd, Klar, Red, Clear | Röd naturgummi/klar PTFE | PTFE, gummi, aluminium, Rubber, Aluminum | Krymplock | Paket med 1000 |
| 10336972 | Silver | None | Aluminium | Krymplock | Paket med 1000 |
| 10599542 | Blå, Röd, Red | Blå silikon/röd PTFE | PTFE, silikon, aluminium, Silicone, Aluminum | Krymplock | Paket med 500 |
| 11568160 | Silver, Vitt, Rött | Vit silikon/röd PTFE | PTFE, Silikon, Aluminium | Crimp Cap | Paket med 500 |
| 10387062 | Silver, Vit, White | Vit jungfrulig PTFE, 0,01 tum | PTFE, aluminium, Aluminum | Krymplock | Paket med 1000 |
| 11508160 | Silver, Röd, Vit, Red, White | Röd PTFE/Vit silikon/Röd PTFE | PTFE, silikon, aluminium, Silicone, Aluminum | Krymplock | Paket med 500 |
| 11508180 | Klart | Integrerad gjuten, förskuren | Polyeten | Snäpplock | Paket med 1000 |
| 10113462 | Blå, Röd, Klar, Red, Clear | Röd naturgummi/klar PTFE | PTFE, gummi, aluminium, Rubber, Aluminum | Krymplock | Paket med 1000 |
| 10123462 | Röd, Klar, Clear | Röd naturgummi/klar PTFE | PTFE, gummi, aluminium, Rubber, Aluminum | Krymplock | Paket med 1000 |
Beskrivning
Dessa 8 mm Crimp Top Closures har praktiska förmonterade lock och septa. De ger en säker läckagebeständig tätning och minimerar kontaminering från hantering. 8 mm Crimp Top-förslutningar har 4 mm öppningar och finns med en mängd olika septa-material med och utan foder för att matcha dina kromatografibehov. Välj mellan Thermo Scientific™ , Thermo Scientific™ National™ , och Thermo Scientific™ Chromacol™ varumärken.
- Finns i en mängd olika färger och septumtyper
- Aluminiumtätningar måste appliceras med ett pressverktyg
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Klar PTFE/röd gummisepta; Silver |
| Färg | Silver, Klart, Rött |
| Material | PTFE, Gummi, Aluminium |
| Septum | Klart PTFE/rött gummi |
| Kvantitet | 200 |
| Tjocklek (metrisk) | 1.0 mm |
| Stängningsstorlek | 8 mm |
| För användning med (utrustning) | 8 mm Crimp Top-flaskor |
| Produkttyp | Crimp Cap |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.