Läs mer
Thermo Scientific™ 8 mm Autosampler flaska Crimp Caps
Produktkod. p-6062370
Click to view available options
Färg:
Blå, Röd, Klar, Red, Clear
Blå, Röd, Red
Klart
Röd, Klar, Clear
Silver
Silver, Blå, Blue
Silver, Klart, Rött
Silver, Röd, Klar, Red, Clear
Silver, Röd, Vit, Red, White
Silver, Rött, Vitt
Silver, Vit, White
Silver, Vitt, Rött
Septum:
Blå silikon/PTFE
Blå silikon/PTFE, förslitsad
Blå silikon/röd PTFE
Integrerad gjuten
Integrerad gjuten, förskuren
Klart PTFE/rött gummi
None
Röd PTFE/Vit silikon
Röd PTFE/Vit silikon/Röd PTFE
Röd naturgummi/klar PTFE
Vit jungfrulig PTFE, 0,01 tum
Vit silikon/röd PTFE
Material:
Aluminium
PTFE, Gummi, Aluminium
PTFE, Silikon, Aluminium
PTFE, aluminium, Aluminum
PTFE, gummi, aluminium, Rubber, Aluminum
PTFE, silikon, aluminium, Silicone, Aluminum
Polyeten
Typ:
Crimp Cap
Krymplock
Snäpplock
Unit Size:
Paket med 100
Paket med 1000
Paket med 200
Paket med 500
Product Code. 13456736
Brand: Thermo Scientific™ C40081A
Only null left
Add to basket
Add to basket
8 mm Crimp Top Closures ger en läckagebeständig tätning, har 4 mm öppningar och finns med en mängd olika septa-material med och utan foder.
Dessa 8 mm Crimp Top Closures har praktiska förmonterade lock och septa. De ger en säker läckagebeständig tätning och minimerar kontaminering från hantering. 8 mm Crimp Top-förslutningar har 4 mm öppningar och finns med en mängd olika septa-material med och utan foder för att matcha dina kromatografibehov. Välj mellan Thermo Scientific™ , Thermo Scientific™ National™ , och Thermo Scientific™ Chromacol™ varumärken.
  • Finns i en mängd olika färger och septumtyper
  • Aluminiumtätningar måste appliceras med ett pressverktyg
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Beskrivning Klar PTFE/röd gummisepta; Silver
Färg Silver, Klart, Rött
Material PTFE, Gummi, Aluminium
Septum Klart PTFE/rött gummi
Kvantitet 200
Tjocklek (metrisk) 1.0 mm
Typ Crimp Cap
Stängningsstorlek 8 mm
För användning med (utrustning) 8 mm Crimp Top-flaskor
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.