Läs mer
Thermo Scientific™ 8mm Autosampler-flaska med skruvgängor
Beskrivning
Thermo Scientific™ 8 mm skruvgängade lock för autosamplerflaskor har en 8-425 gängad finish och finns i ett sortiment av stilar för att matcha dina behov av HPLC, GC eller IC. Bekväma förmonterade lock och septa minimerar kontaminering från hantering. Välj mellan Thermo Scientific™ , Thermo Scientific™ National™ , och Thermo Scientific™ Chromacol™ varumärken.
- Öppna topplock kan användas med valfri 8 mm septa
- Fenollock är lämpliga för autoklavering och lågtemperaturapplikationer
- Polypropenlock är kemiskt inerta och lämpliga för de flesta kromatografiapplikationer
- Kim-Lok™ lock/septum-enheter har en gjuten centreringsring för att eliminera septumrörelse under injektion
- PTFE/röda gummisepta är ekonomiska för många GC-applikationer
- PTFE/silikonsepta är mest populära för HPLC- och IC-applikationer
- Förslitsade skiljeväggar är lättare att sticka hål med tunna nålar
Specifikationer
Specifikationer
| Färg (sigill) | Röd/Vit/Röd |
| Beskrivning | PP, svart; Röd PTFE/Vit Silikon/Röd PTFE septum |
| Material (liner) | PTFE/silikon |
| Färg | Svart |
| Material | Polypropen |
| Förslits | Nej |
| Septum | Röd PTFE/Vit Silikon/Röd PTFE |
| Kvantitet | 100 |
| Tjocklek (metrisk) | 1,0 mm |
| Stängningsstorlek | 8-425 |
| Visa mer |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.