Läs mer
- Home
- Products
- Flaskor
- Autosamplerflaskor, insatser och förslutningar
- Endast för kromatografi till autosamplerflaskor
- Thermo Scientific™ 8 mm Autosampler Skruvskruvlock
Thermo Scientific™ 8 mm Autosampler Skruvskruvlock
Produktkod. 12460118| Produktkod. | Färg | ACT-etikett | Produkttyp | Förpackningsstorlek |
|---|---|---|---|---|
| 12460118 | Svart | Nej | Öppen skruvlock | Paket med 100 |
| 10732114 | Svart | - | Öppen skruvlock | Paket med 100 |
| 13111753 | Rosa | - | Öppen skruvlock med fläns | Paket med 100 |
| 13121753 | Rosa | - | Öppen skruvlock med fläns | Paket med 100 |
| 13131753 | Rosa, Vitt | - | Öppen skruvlock med fläns | Paket med 100 |
| 12676395 | Rosa | - | Öppen skruvlock med fläns | Paket med 100 |
| 13151753 | Rosa | - | Öppen skruvlock | Paket med 100 |
| 13161753 | Rosa | Nej | Öppen skruvlock | Paket med 100 |
| 13171753 | Rosa | - | Öppen skruvlock | Paket med 100 |
| 12400118 | Svart | Nej | Öppen skruvlock | Paket med 100 |
| 13170983 | Svart | - | Öppen topplock med fläns | Paket med 100 |
| 12430158 | Vitt | - | Öppen skruvlock med fläns | Paket med 100 |
| 12410128 | Svart | - | Öppen skruvlock | Paket med 100 |
| 11935713 | Svart | - | Öppen skruvlock | Paket med 100 |
| 12490138 | Svart | - | Öppen skruvlock med fläns | Paket med 100 |
| 11909207 | Vitt | Nej | Öppen skruvlock med fläns | Paket med 100 |
| 11945713 | Svart | Nej | Öppen skruvlock med fläns | Paket med 100 |
| 10459434 | Vitt | - | Öppen skruvlock med fläns | Paket med 100 |
| 12460148 | Svart | - | Öppen skruvlock | Paket med 100 |
| 10584855 | Svart | - | Öppen skruvlock med fläns | Paket med 100 |
| 12458636 | Vitt | - | Skruvlock | Paket med 100 |
| 12440148 | Svart | - | Öppen skruvlock | Paket med 100 |
| 11583690 | Svart | Nej | Öppen skruvlock | Paket med 500 |
| 11503720 | Svart | Nej | Öppen skruvlock med fläns | Paket med 500 |
| 11971503 | Vitt | Nej | Öppen skruvlock med fläns | Paket med 500 |
| 11583710 | Svart | Ja | Öppen skruvlock | Paket med 500 |
| 15297298 | Rosa | - | Öppen skruvlock | Paket med 100 |
| 11573700 | Rött | Nej | Skruvlock | Paket med 500 |
| 11513710 | Vitt | Nej | Skruvlock | Paket med 500 |
| 11533720 | Svart | Nej | Skruvlock | Paket med 500 |
| 16595114 | Svart | Nej | Stängd toppskruvlock, inte magnetisk | Paket med 100 |
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Beskrivning
Thermo Scientific™ 8 mm skruvgängade lock för autosamplerflaskor har en 8-425 gängad finish och finns i ett sortiment av stilar för att matcha dina behov av HPLC, GC eller IC. Bekväma förmonterade lock och septa minimerar kontaminering från hantering. Välj mellan Thermo Scientific™ , Thermo Scientific™ National™ , och Thermo Scientific™ Chromacol™ varumärken.
- Öppna toppkapslar kan användas med vilken 8 mm septa som helst
- Fenolkapslar är lämpliga för autoklavering och lågtemperaturapplikationer
- Polypropenkapslar är kemiskt inerta och lämpliga för de flesta kromatografiapplikationer
- Kim-Lok™ Kapsel-/septum-enheter har en formgjuten centreringsring för att eliminera septumrörelse under injektion
- PTFE/röda gummiseptor är ekonomiska för många GC-applikationer
- PTFE/silikonseptor är mest populära för HPLC- och IC-applikationer
- Septor som är förslitna är lättare att sticka med tunna nålar
Specifikationer
Specifikationer
| Färg (sigill) | Elfenben/Röd |
| Material (liner) | PTFE/Gummi |
| Färg | Svart |
| Material | Polypropen |
| Förslits | Nej |
| Septum | PTFE/Gummi |
| Kvantitet | 100 |
| Tjocklek (metrisk) | 1,0 mm |
| Stängningsstorlek | 8-425 |
| För användning med (utrustning) | 8-425 standardöppningsskruvampuller |
| Gröna funktioner | Nej |
| ACT-etikett | Nej |
| Produkttyp | Öppen skruvlock |
| Visa mer Visa mindre |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.