Läs mer
Thermo Scientific™ 8 mm autosamplerflaska Septa
Produktkod. 10387713
Färg:
Blått
Blue, Red
Blue, White
Clear, Red
Ivory, Red
Red, White
Rött, Vitt
Vitt
White
Material:
PTFE
PTFE, Rubber
PTFE, Silicone
PTFE, Silikon
Tjocklek (metrisk):
0.25 mm
0.3 mm
0.9 mm
1.0 mm
1.1 mm
1.2 mm
1.3 mm
1.4 mm
1.5 mm
Hårdhet:
20 °shore
30° stötta
38 °shore
45 °shore
45° stötta
50 °shore
50° stötta
53 °shore
53° stötta
55 °shore
57 °shore
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 1000
Paket med 500
Produktkod. 10387713
Brand: Thermo Scientific™ 60180515
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Septa för 8-425 skruvgängor är gjorda av PTFE, PTFE/gummi eller PTFE/silikon för att passa en mängd olika applikationer.
Thermo Scientific™ Septa för 8-425 skruvgängor är tillverkade av PTFE, PTFE/gummi eller PTFE/silikon för att passa en mängd olika HPLC-, GC- och IC-applikationer. Välj mellan Thermo Scientific™ , Thermo Scientific™ National™ , och Thermo Scientific™ Chromacol™ varumärken.
  • PTFE-skivor septa är kemiskt inerta
  • PFTE röda gummisepta är ekonomiska för många GC-applikationer
  • PTFE/silikonsepta är mest populära för HPLC- och IC-applikationer
  • Förslitsade septa är lättare att sticka hål med tunna nålar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Beskrivning 8 mm tätning silikon/PTFE
Färg Blått
Diameter (metrisk) Yttre 8 mm
Material PTFE, Silikon
Förslits Ja
Sterilitet Non-sterile
Disponibel Single-use
Septum Silicone/PTFE
Förpackningstyp 1 pack of 500
Hårdhet 30° stötta
Autoklaveringsbar Autoclavable
Kvantitet 500
Tjocklek (metrisk) 1.1 mm
Certifikat och efterlevnad Analyscertifikat (COA), Intyg om överensstämmelse (COC)
Typ Septa
För användning med (utrustning) 8 till 425 skruvlock
Septastorlek (metrisk) 8 mm
Afficher plus Afficher moins
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis