Läs mer
Thermo Scientific™ 8 mm HPLC och GC Vial Septa
Beskrivning
Välj Thermo Scientific 8 mm Septa för 8-425 skruvgängor av PTFE, PTFE/gummi eller PTFE/silikon för att passa olika HPLC- och GC-applikationer.
- PTFE-skivor septa är kemiskt inerta
- PFTE röda gummisepta är ekonomiska för många GC-applikationer
- PTFE/silikonsepta är mest populära för HPLC- och IC-applikationer
- Förslitsade septa är lättare att sticka hål med tunna nålar
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Septum för 8-425 skruvlock |
| Färg | Rött, Vitt |
| Diameter (metrisk) Yttre | 8 mm |
| Material | PTFE, Silikon |
| Förslits | Nej |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Disponibel | För engångsbruk |
| Septum | PTFE/Silikon |
| Förpackningstyp | 1 paket med 100 |
| Hårdhet | 45 Shore |
| Visa mer |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.