Läs mer
Thermo Scientific™ 8 mm genomskinligt glas Crimp Top Vial
Produktkod. 10169154
Volym (metrisk):
250 μl
325μ L
575 μl
575μ L
775 μl
775μ L
800 μl
1 000μ l
1180 μL
1300 μl
Basstil:
Avsmalnande bas
Conical Base
Flat Bottom
Konisk
Konisk bas
Platt botten
Rund Botten
Material:
Glas
Glass
PTFE
Typ:
2 ml Crimp glasflaska, nivå 3
2 ml krimpglasflaska, nivå 2
Crimp Top Vial
Krymptoppflaska
Vial Support Sleeve
missing translation for 'unitSize'
Paket med 100
Paket med 125
Paket med 200
Paket med 25
Paket med 40
Paket med 50
Paket med 500
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10169154
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific™ C4008739
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Välj från vår portfölj av högkvalitativa 8 mm crimp/snap top-flaskor av glas som är idealiska provflaskor med låg volym för 6 mm, 7 mm och 8 mm autosamplerbrickor.
Välj från vår portfölj av högkvalitativa 8 mm crimp/snap top-flaskor av glas som är idealiska provflaskor med låg volym för 6 mm, 7 mm och 8 mm autosamplerbrickor. Välj mellan platt eller konisk bas för att maximera återhämtningen som behövs för injektioner med små prover. Återanvändbara hylsor stöder de krympta, förseglade flaskorna i rätt position i autosamplerkaruseller eller i ställ och tillåter rörelse av ampullerna som en enhet till injektionspositioner i både GC- och HPLC-autosamplare. Dessa flaskor är gjorda av klar borosilikat av överlägsen kvalitet (typ 1, klass A), och uppfyller alla krav i USA, EU och JPN Pharmacopia. Välj mellan Thermo Scientific™ Premiere™ , Thermo Scientific™ National™ , Thermo Scientific™ Chromacol™ varumärken.
Choose the right vial for your needs 
  • 8mm crimp top seal minimizes exposure between sample solvent and septum
  • Neutral Borosilicate-GOLD Grade glass is a low expansion, high purity glass with an extremely low concentration of active sites to protect your analytes from unwanted interactions
  • Precision-machined (glass or PTFE) sleeves allow the vials to be used in the vast majority of commercial autosamplers
GC and HPLC autosampler compatibility*
Thermo Scientific™
Agilent™
Beckman™
Carlo Erba™
CTC™
Fisons™
PerkinElmer™
Shimadzu™
VWR™ (Merck)/Hitachi™
*See the Thermo Scientific Columns and Consumables Catalog for autosampler compatibility
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beskrivning Clear Glass Vial, 7 x 40mm, Conical Bottom
Diameter (metrisk) öppning 8 mm
Diameter (metrisk) Inre 7 mm
Färg Clear
Diameter (metrisk) Yttre 7 mm
Material Glas
Volym (metrisk) 575 μl
Volym (metrisk) Rest <2 μL
Basstil Konisk bas
Volym (metrisk) Totalt 575 μL
Förslutningstyp Crimp Cap
Höjd (metrisk) 40 mm
Kvantitet 100/Pk.
Typ Krymptoppflaska
Stängningsstorlek 8 mm
Markeringspunkt No
Volym (metrisk) Användbar 450μL
För användning med (utrustning) Beckman™ 504, CTC/Leap™ Technologies HTS PAL, Thermo Scientific™ AS 200S, Gilson™ 231
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt