Learn More
Thermo Scientific™ 8 mm genomskinligt glas Crimp Top Vial
Product Code. 11563750
Click to view available options
Volym (metrisk):
250 μl
325μ L
575 μl
575μ L
775 μl
775μ L
800 μl
1 000μ l
1180 μl
1300 μl
Basstil:
Avsmalnande bas
Konisk
Konisk bas
Platt botten
Rund Botten
Material:
Glas
PTFE-
Typ:
2 ml Crimp glasflaska, nivå 3
2 ml krimpglasflaska, nivå 2
Krymptoppflaska
Stödhylsa för flaskor
Unit Size:
Paket med 100
Paket med 125
Paket med 200
Paket med 25
Paket med 40
Paket med 50
Paket med 500
Product Code. 11563750
Brand: Thermo Scientific™ 07CPV
Only null left
Add to basket
Add to basket
Välj från vår portfölj av högkvalitativa 8 mm crimp/snap top-flaskor av glas som är idealiska provflaskor med låg volym för 6 mm, 7 mm och 8 mm autosamplerbrickor.
Välj från vår portfölj av högkvalitativa 8 mm crimp/snap top-flaskor av glas som är idealiska provflaskor med låg volym för 6 mm, 7 mm och 8 mm autosamplerbrickor. Välj mellan platt eller konisk bas för att maximera återhämtningen som behövs för injektioner med små prover. Återanvändbara hylsor stöder de krympta, förseglade flaskorna i rätt position i autosamplerkaruseller eller i ställ och tillåter rörelse av ampullerna som en enhet till injektionspositioner i både GC- och HPLC-autosamplare. Dessa flaskor är gjorda av klar borosilikat av överlägsen kvalitet (typ 1, klass A), och uppfyller alla krav i USA, EU och JPN Pharmacopia. Välj mellan Thermo Scientific™ Premiere™ , Thermo Scientific™ National™ , Thermo Scientific™ Chromacol™ varumärken.
Välj rätt injektionsflaska för dina behov
  • 8 mm krimptätning minimerar exponeringen mellan provlösningsmedel och septum
  • Neutralt borosilikat-GOLD-glas är ett glas med låg expansion och hög renhet med en extremt låg koncentration av aktiva platser för att skydda dina analyter från oönskade interaktioner
  • Precisionsbearbetade (glas eller PTFE) hylsor gör att flaskorna kan användas i de allra flesta kommersiella autoprovtagare
GC och HPLC autosampler kompatibilitet*
Thermo Scientific™
Agilent™
Beckman™
Carlo Erba™
CTC™
Fisons™
PerkinElmer™
Shimadzu™
VWR™ (Merck)/Hitachi™
*Se den Thermo Scientific Kolumner och förbrukningsvaror Katalog för autosampler kompatibilitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Beskrivning 0,7 ml Crimp Top avsmalnande flaska
Diameter (metrisk) öppning 8 mm
Diameter (metrisk) Inre 7 mm
Färg Klart
Diameter (metrisk) Yttre 7 mm
Material Glas
Volym (metrisk) 575μ L
Volym (metrisk) Rest <5 μL
Basstil Konisk
Volym (metrisk) Totalt 575μ L
Förslutningstyp Crimp Cap
Höjd (metrisk) 40 mm
Kvantitet 500/Pk.
Typ 2 ml Crimp glasflaska, nivå 3
Markeringspunkt Nej
Volym (metrisk) Användbar 450 μL
Show More Show Less
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.