Läs mer
Thermo Scientific™ 8 mm genomskinligt glas Crimp Top Vial
Beskrivning
Välj från vår portfölj av högkvalitativa 8 mm crimp/snap top-flaskor av glas som är idealiska provflaskor med låg volym för 6 mm, 7 mm och 8 mm autosamplerbrickor. Välj mellan platt eller konisk bas för att maximera återhämtningen som behövs för injektioner med små prover. Återanvändbara hylsor stöder de krympta, förseglade flaskorna i rätt position i autosamplerkaruseller eller i ställ och tillåter rörelse av ampullerna som en enhet till injektionspositioner i både GC- och HPLC-autosamplare. Dessa flaskor är gjorda av klar borosilikat av överlägsen kvalitet (typ 1, klass A), och uppfyller alla krav i USA, EU och JPN Pharmacopia. Välj mellan Thermo Scientific™ Premiere™ , Thermo Scientific™ National™ , Thermo Scientific™ Chromacol™ varumärken.
- 8 mm krimptätning minimerar exponeringen mellan provlösningsmedel och septum
- Neutralt borosilikat-GOLD-glas är ett glas med låg expansion och hög renhet med en extremt låg koncentration av aktiva platser för att skydda dina analyter från oönskade interaktioner
- Precisionsbearbetade (glas eller PTFE) hylsor gör att flaskorna kan användas i de allra flesta kommersiella autoprovtagare
GC och HPLC autosampler kompatibilitet*
Thermo Scientific™
Agilent™
Beckman™
Carlo Erba™
CTC™
Fisons™
PerkinElmer™
Shimadzu™
VWR™ (Merck)/Hitachi™
*Se den Thermo Scientific Kolumner och förbrukningsvaror Katalog för autosampler kompatibilitet
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | 800 μL Crimp Top Vial |
| Diameter (metrisk) öppning | 8 mm |
| Diameter (metrisk) Inre | 8 mm |
| Färg | Klart |
| Diameter (metrisk) Yttre | 8 mm |
| Material | Glas |
| Volym (metrisk) | 1 000μ l |
| Volym (metrisk) Rest | <80μ L |
| Basstil | Platt botten |
| Volym (metrisk) Totalt | 1 mL |
| Visa mer |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.