Läs mer
Thermo Scientific™ 8 mm genomskinliga glasflaskor med skruvgänga
Produktkod. 10236703
Change view
Beskrivning:
2 ml klart glas
2 ml klart glas I-D; GPI 8-425 gängfinish; Standardöppning
2 ml klart glas; Genomskinlig; GPI 8-425 gängfinish; Standardöppning
8-425 Flaska med skruvgänga
Klart
Markeringspunkt:
Ja
Nej
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 1000
Paket med 500
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Beskrivning Markeringspunkt Förpackningsstorlek
10236703 8-425 Flaska med skruvgänga Ja Paket med 100
10466844 2 ml klart glas I-D; GPI 8-425 gängfinish; Standardöppning Ja Paket med 100
11999197 2 ml klart glas; Genomskinlig; GPI 8-425 gängfinish; Standardöppning Nej Paket med 100
12430108 2 ml klart glas Nej Paket med 1000
12698655 Klart Nej Paket med 100
11513680 8-425 Flaska med skruvgänga Ja Paket med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 10236703 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 60180508
Stora besparingar för bättre separation
Använd kampanjkoden 27992
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 10-11-2026
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Dessa 8 mm flaskor har en 8-425 gängad finish. De är tillverkade av högkvalitativt glas och passar en mängd olika autosamplers.
Kompatibel med ett brett utbud av autosamplare, dessa Thermo Scientific™ 8 mm genomskinliga glasskruvgängade flaskor har en 8-425 gängad finish. Medan de yttre standardmåtten bibehålls varierar de inre volymerna av dessa flaskor från under 300 L μtill 2mL. Tillverkade av överlägsen kvalitet 33 expansionsborosilikat klart (Typ 1, Klass A) glas, de uppfyller alla krav i USA, EU och JPN Pharmacopia. Välj mellan Thermo Scientific™ Premiere™ , National™ och Chromacol™ varumärken.
Välj rätt injektionsflaska för dina behov
  • Få maximal provextraktion utan behov av separata insatser genom att använda Microsampling och High Recovery Vials
  • Identifiera prov och volym med graderad, skrivlapp som finns på vissa flaskor
  • Erhåll maximal återvinning av kritiska polära, labila eller OH-interagerande föreningar med silaniserat (deaktiverat) glas (valfritt)
Välj den bästa insatsen för dina provbehov
  • Polyspring Insatserna är självinställande och ger en dämpning mot nålkontakt
  • Precisionspunktinsats minimerar kvarvarande provförlust
  • Skär med dragna spetsar är ett ekonomiskt val för icke-kritiska applikationer
Autosampler-kompatibilitet*
  • Thermo Scientific™ Accela™
  • Thermo Scientific™ Surveyor LC autosampler
  • Beckman™
  • CTC™
  • Gilson™
  • Knauer™
  • Shimadzu™
  • Spark™
  • Varian™
  • VWR™ (Merck)/Hitachi™
*Se den Thermo Scientific Kolumner och förbrukningsvaror Katalog för autosampler kompatibilitet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning 8-425 Flaska med skruvgänga
Diameter (metrisk) öppning 8 mm
Diameter (metrisk) Inre 12 mm
Färg Klart
Diameter (metrisk) Yttre 12 mm
Material Glas
Volym (metrisk) 2 mL
Volym (metrisk) Rest <170μ L
Basstil Platt botten
Volym (metrisk) Totalt 2 mL
Förslutningstyp Skruvlock
Kvantitet 100/Pk.
Stängningsstorlek 8-425
Markeringspunkt Ja
Volym (metrisk) Användbar 1.5 mL
Höjd (metrisk) 32 mm
Produkttyp Skruvgängflaska
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.