Läs mer
Thermo Scientific™ 8 mm genomskinliga glasflaskor med skruvgänga
Beskrivning
Kompatibel med ett brett utbud av autosamplare, dessa Thermo Scientific™ 8 mm genomskinliga glasskruvgängade flaskor har en 8-425 gängad finish. Medan de yttre standardmåtten bibehålls varierar de inre volymerna av dessa flaskor från under 300 L μtill 2mL. Tillverkade av överlägsen kvalitet 33 expansionsborosilikat klart (Typ 1, Klass A) glas, de uppfyller alla krav i USA, EU och JPN Pharmacopia. Välj mellan Thermo Scientific™ Premiere™ , National™ och Chromacol™ varumärken.
- Få maximal provextraktion utan behov av separata insatser genom att använda Microsampling och High Recovery Vials
- Identifiera prov och volym med graderad, skrivlapp som finns på vissa flaskor
- Erhåll maximal återvinning av kritiska polära, labila eller OH-interagerande föreningar med silaniserat (deaktiverat) glas (valfritt)
Välj den bästa insatsen för dina provbehov
- Polyspring Insatserna är självinställande och ger en dämpning mot nålkontakt
- Precisionspunktinsats minimerar kvarvarande provförlust
- Skär med dragna spetsar är ett ekonomiskt val för icke-kritiska applikationer
Autosampler-kompatibilitet*
- Thermo Scientific™ Accela™
- Thermo Scientific™ Surveyor LC autosampler
- Beckman™
- CTC™
- Gilson™
- Knauer™
- Shimadzu™
- Spark™
- Varian™
- VWR™ (Merck)/Hitachi™
*Se den Thermo Scientific Kolumner och förbrukningsvaror Katalog för autosampler kompatibilitet.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | 8-425 Flaska med skruvgänga |
| Diameter (metrisk) öppning | 8 mm |
| Diameter (metrisk) Inre | 12 mm |
| Färg | Klart |
| Diameter (metrisk) Yttre | 12 mm |
| Material | Glas |
| Volym (metrisk) | 2 mL |
| Volym (metrisk) Rest | <170μ L |
| Basstil | Platt botten |
| Volym (metrisk) Totalt | 2 mL |
| Visa mer |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.