Läs mer
Thermo Scientific™ 8 mm genomskinliga glasflaskor med skruvgänga
Produktkod. 12430108 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Beskrivning:
2 ml klart glas
2 ml klart glas ID; GPI 8-425 gängfinish; Standardöppning
2 ml klart glas; Genomskinlig; GPI 8-425 gängfinish; Standardöppning
8-425 Flaska med skruvgänga
Klart
Stängningsstorlek:
8-425
Markeringspunkt:
Ja
Nej
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 1000
Paket med 500
Produktkod. 12430108
Brand: Thermo Scientific™ C40131500
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Dessa 8 mm flaskor har en 8-425 gängad finish. De är tillverkade av högkvalitativt glas och passar en mängd olika autosamplers.
Kompatibel med ett brett utbud av autosamplare, dessa Thermo Scientific™ 8 mm genomskinliga glasskruvgängade flaskor har en 8-425 gängad finish. Medan de yttre standardmåtten bibehålls varierar de inre volymerna av dessa flaskor från under 300 L μtill 2mL. Tillverkade av överlägsen kvalitet 33 expansionsborosilikat klart (Typ 1, Klass A) glas, de uppfyller alla krav i USA, EU och JPN Pharmacopia. Välj mellan Thermo Scientific™ Premiere™ , National™ och Chromacol™ varumärken.
Choose the right vial for your needs
  • Get maximum sample extraction without need for separate inserts by using Microsampling and High Recovery Vials
  • Identify sample and volume with graduated, write-on patch provided on certain vials
  • Obtain maximum recovery of critical polar, labile or OH-interacting compounds using silanized (deactivated) glass (optional)
Choose the best insert for your sample needs
  • Polyspring inserts are self-aligning and provide a cushion against needle contact
  • Precision point insert minimizes residual sample loss
  • Pulled point inserts are an economical choice for noncritical applications
Autosampler compatibility*
  • Thermo Scientific™ Accela™
  • Thermo Scientific™ Surveyor LC autosampler
  • Beckman™
  • CTC™
  • Gilson™
  • Knauer™
  • Shimadzu™
  • Spark™
  • Varian™
  • VWR™ (Merck)/Hitachi™
*See the Thermo Scientific Columns and Consumables Catalog for autosampler compatibility.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning 2 ml klart glas
Diameter (metrisk) öppning 8 mm
Diameter (metrisk) Inre 12 mm
Färg Clear
Diameter (metrisk) Yttre 12 mm
Material Glass
Volym (metrisk) 2 mL
Stil Screw Thread Vial with Standard Opening
Volym (metrisk) Rest <170μL
Volym (metrisk) Fungerar 1.8 mL
Basstil Flat Bottom
Volym (metrisk) Totalt 2 mL
Förslutningstyp Screw Cap
Höjd (metrisk) 32 mm
Kvantitet 1000/Pk.
Typ Screw Thread Vial
Stängningsstorlek 8-425
Markeringspunkt Nej
Volym (metrisk) Användbar 1.5 mL
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.