Läs mer
Fisherbrand™ 8 mm krimphalsflaska i glas
Produktkod. 11561364 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Volym (metrisk):
0,26 ml
0,35 ml
0,6 ml
0,64 ml
0,9 ml
1,2 ml
1,3 ml
Färg:
Bärnsten
Klart
Basstil:
Flat Bottom
Konisk
Konisk botten
Platt botten
Rund Botten
Höjd (metrisk):
30 mm
31,5 mm
40 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 1000
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Färg Basstil Höjd (metrisk) Förpackningsstorlek
11561364 0,9 ml Klart Flat Bottom 30 mm Paket med 100
11782408 0,64 ml Klart Konisk botten 40 mm Paket med 1000
11742408 0,9 ml Bärnsten Platt botten 40 mm Paket med 1000
11712408 1,3 ml Bärnsten Konisk botten 30 mm Paket med 1000
11792408 0,6 ml Bärnsten Konisk 40 mm Paket med 1000
11717567 0,35 ml Klart Rund Botten 31,5 mm Paket med 1000
11732408 0,9 ml Klart Platt botten 40 mm Paket med 1000
11722408 0,26 ml Klart Konisk botten 31,5 mm Paket med 1000
11531374 1,2 ml Klart Platt botten 40 mm Paket med 100
11541374 1,2 ml Bärnsten Platt botten 40 mm Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Produktkod. 11561364
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kan stängas med 8 mm aluminiumkåpor, 9 mm PE-kåpor eller med 8 mm Push-On-kåpor.
  • Finns i olika volymer
  • Platt, rund eller konisk botten
  • Klart eller bärnstensfärgat glas
  • För nästan alla autosamplers
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Klart
Diameter (metrisk) Yttre 8.2 mm
Material Glas
Volym (metrisk) 0,9 ml
För användning med (applikation) GC, HPLC
Hals stil Crimp
Förpackningstyp CleanPack
Volym (metrisk) Rest <11 μl
Volym (metrisk) Fungerar 0.8 mL
Basstil Flat Bottom
Kvantitet 100
Stängningsstorlek ND8
Markeringspunkt Nej
Höjd (metrisk) 30 mm