Läs mer
Fisherbrand™ 8 mm krimphalsflaska i glas
Produktkod. 11722408 Handla allt Fisherbrand Produkter
Volym (metrisk):
0.26 mL
0.35 mL
0.6 mL
0,64 ml
0,9 ml
0.9 mL
1.2 mL
1.3 mL
Färg:
Amber
Bärnsten
Klart
Basstil:
Conical Bottom
Konisk
Konisk botten
Platt botten
Rund Botten
Höjd (metrisk):
30 mm
31.5 mm
40 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 1000
Produktkod. 11722408
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kan stängas med 8 mm aluminiumkåpor, 9 mm PE-kåpor eller med 8 mm Push-On-kåpor.
  • Finns i olika volymer
  • Platt, rund eller konisk botten
  • Klart eller bärnstensfärgat glas
  • För nästan alla autosamplare
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Micro-Vial
Färg Klart
Diameter (metrisk) Yttre 5.5 mm
Material Glas
Volym (metrisk) 0.26 mL
För användning med (applikation) GC, HPLC
Hals stil Crimp
Förpackningstyp CleanPack, polypropenlåda
Volym (metrisk) Rest <3μ L
Volym (metrisk) Fungerar 0.2 mL
Basstil Konisk botten
Höjd (metrisk) 31.5 mm
Kvantitet 100
Stängningsstorlek ND8
Markeringspunkt Nej