Läs mer
Thermo Scientific™ 8 mm icke-monterad genomskinlig skruvgänga Autosampler-flaskasatser
Beskrivning
Spara tid under provberedningen och minska risken för kontaminering. Varje Thermo Scientific™ 8 mm klara injektionsflaskor (omonterade) innehåller 100 genomskinliga glasflaskor och 100 skruvlock och förinsatta septa. De återanvändbara brickorna med två fack skyddar flaskor och förslutningar samtidigt som de håller ihop matchande förråd. Genomskinliga brickor gör det enkelt att hålla reda på tillgängliga förråd utan att öppna behållare. Välj mellan Thermo Scientific™ , Thermo Scientific™ National™ , och Thermo Scientific™ Chromacol™ varumärken.
- Two-compartment, see-through benchtop storage tray
- Caps with septa are not attached to vials (packaged in plastic bags)
Includes:
100 vials and 100 caps with pre-assembled septa
Specifikationer
Specifikationer
| Stängningsfärg | Svart |
| Beskrivning | Vials: Clear Glass; Closure: Black Flanged; Septa: Red PTFE/White Silicone |
| Diameter (metrisk) Inre | 12 mm |
| Färg | Clear |
| Material | Glas, PTFE, Silikon, PTFE, Silicone |
| Förslits | No |
| Volym (metrisk) | 2 mL |
| Septum | Röd PTFE/Vit silikon |
| Inkluderar | Vial: C4013-1, Closure: C4013-63A |
| Antal per förpackning | 100 |
| Visa mer |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.