Läs mer
Thermo Scientific™ 8 mm icke-monterad genomskinlig skruvgänga Autosampler-flaskasatser
Produktkod. 13121813
Stängningsfärg:
Rosa
Svart
Vitt
Förslutningstyp:
Skruvkork, öppen topp
Skruvkork, öppen topp, flänsad
Skruvlock, öppen topp
Skruvlock, öppen topp, 5,5 mm hål
Material:
Glas
Glas, PTFE, Silikon, PTFE, Silicone
Septum:
Blå PTFE/Silikon
Mjuk blå silikon/PTFE
Röd PFTE/Vit silikon
Röd PTFE/Vit silikon
Röd PTFE/Vit silikon, förslitsad
Vit silikon/röd PTFE
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 1000
Produktkod. 13121813
Brand: Thermo Scientific™ TSL
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Spara tid och minska risken för kontaminering med detta bekvämlighetspaket. Varje kit innehåller 100 genomskinliga glasflaskor och 100 skruvlock förmonterade septa.
Spara tid under provberedningen och minska risken för kontaminering. Varje Thermo Scientific™ 8 mm klara injektionsflaskor (omonterade) innehåller 100 genomskinliga glasflaskor och 100 skruvlock och förinsatta septa. De återanvändbara brickorna med två fack skyddar flaskor och förslutningar samtidigt som de håller ihop matchande förråd. Genomskinliga brickor gör det enkelt att hålla reda på tillgängliga förråd utan att öppna behållare. Välj mellan Thermo Scientific™ , Thermo Scientific™ National™ , och Thermo Scientific™ Chromacol™ varumärken.
  • Two-compartment, see-through benchtop storage tray
  • Caps with septa are not attached to vials (packaged in plastic bags)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Stängningsfärg Svart
Beskrivning Thermo Scientific Surveyor, 2mL Screw Top Vial with White Silicone/Red PTFE Seal
Diameter (metrisk) Inre 12 mm
Färg Clear
Material Glas, PTFE, Silikon, PTFE, Silicone
Förslits No
Volym (metrisk) 2 mL
Septum Vit silikon/röd PTFE
Inkluderar Vial: 2-SV, Closure: 8-SC-ST15
Antal per förpackning 100
Volym (metrisk) Totalt 2 mL
Stängningsmaterial Polypropylene
Förslutningstyp Skruvkork, öppen topp
Höjd (metrisk) 32 mm
Typ Unassembled Screw Vial Instrument Select Kit
Stängningsstorlek 8-425
Markeringspunkt Yes
Septastorlek (metrisk) 8-425 mm
Diameter (metriskt) hål 5 mm
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.