Läs mer
Thermo Scientific™ 8 mm plastflaskor med skruvgänga
Produktkod. 10125862
Volym (metrisk):
300 μl
475μ L
850 μl
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 1000
Paket med 500
Produktkod. 10125862
Brand: Thermo Scientific™ 03PPSV
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Välj bland dessa kemiskt inerta polypropenflaskor som är lämpliga för de flesta kromatografiapplikationer.
Välj från dessa ekonomiska alternativ till glasflaskor. Dessa 8 mm plastflaskor med standardskruvgänga är tillverkade av högkvalitativt, GC-testat polypropenmaterial och har en 8-425 finish. Välj mellan Thermo Scientific™ , Thermo Scientific™ National™ , och Thermo Scientific™ Chromacol™ varumärken.
Begränsad garantiperiod: Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för användningsbegränsningar för intern forskning: Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning 250 μL injektionsflaska, polypropen
Diameter (metrisk) öppning 8 mm
Diameter (metrisk) Inre 12 mm
Färg Klart
Diameter (metrisk) Yttre 12 mm
Material Polypropen
Volym (metrisk) 300 μl
Volym (metrisk) Rest <3 μL
Volym (metrisk) Fungerar 250μ L
Basstil Sätt i flaskan
Volym (metrisk) Totalt 300μ L
Förslutningstyp Skruvlock
Höjd (metrisk) 32 mm
Kvantitet 500
Typ Skruvflaska av glas
Stängningsstorlek 8-425
Markeringspunkt Nej
Volym (metrisk) Användbar 250 μL
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.