Läs mer
Thermo Scientific™ 8 mm plastflaskor med skruvgänga
Beskrivning
Välj från dessa ekonomiska alternativ till glasflaskor. Dessa 8 mm plastflaskor med standardskruvgänga är tillverkade av högkvalitativt, GC-testat polypropenmaterial och har en 8-425 finish. Välj mellan Thermo Scientific™ , Thermo Scientific™ National™ , och Thermo Scientific™ Chromacol™ varumärken.
- Chemically inert and suitable for most chromatography applications.
- Preferable in some cases when levels of inorganic ions have to be kept to an absolute minimum
- Economical alternative to glass
Chemically resistant
- The plastic material of choice when storing liquid sample in aqueous/organic mixtures due to its wide chemical compatibility with alcohols, acetonitrile and other common HPLC solvents
- Tolerates temperatures from -80°C to +121°C
Autosampler compatibility*
Beckman™
CTC™
Gilson™
Knauer™
Shimadzu™
Spark Holland™
Varian™
VWR™ (Merck)/Hitachi™
*See the Thermo Scientific Columns and Consumables Catalog for autosampler compatibility
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | 850µL High-Recovery MicroVial; Polypropylene |
| Diameter (metrisk) öppning | 8 mm |
| Diameter (metrisk) Inre | 12 mm |
| Färg | Clear |
| Diameter (metrisk) Yttre | 12 mm |
| Material | Polypropylene |
| Volym (metrisk) | 850 μl |
| Infoga typ | 600μL Tapered MicroVial |
| Volym (metrisk) Rest | <8μL |
| Volym (metrisk) Fungerar | 675 μL |
| Visa mer |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.