Läs mer
Thermo Scientific™ 8 mm plastflaskor med skruvgänga
Beschreibung
Välj från dessa ekonomiska alternativ till glasflaskor. Dessa 8 mm plastflaskor med standardskruvgänga är tillverkade av högkvalitativt, GC-testat polypropenmaterial och har en 8-425 finish. Välj mellan Thermo Scientific™ , Thermo Scientific™ National™ , och Thermo Scientific™ Chromacol™ varumärken.
- Kemiskt inert och lämplig för de flesta kromatografiapplikationer.
- Att föredra i vissa fall när nivåerna av oorganiska joner måste hållas till ett absolut minimum
- Ekonomiskt alternativ till glas
Kemikaliebeständig
- Det plastmaterial som väljs vid lagring av flytande prov i vattenhaltiga/organiska blandningar på grund av dess breda kemiska kompatibilitet med alkoholer, acetonitril och andra vanliga HPLC-lösningsmedel
- Tål temperaturer från -80 °C till +121 °C
Autosampler-kompatibilitet*
Beckman™
CTC™
Gilson™
Knauer™
Shimadzu™
Gnista Holland™
Varian™
VWR™ (Merck)/Hitachi™
*Se den Thermo Scientific Kolumner och förbrukningsvaror Katalog för autosampler kompatibilitet
Spezifikation
Spezifikation
| Beskrivning | 250 μL konisk mikroflaska; Polypropen |
| Diameter (metrisk) öppning | 8 mm |
| Diameter (metrisk) Inre | 12 mm |
| Färg | Klart |
| Diameter (metrisk) Yttre | 12 mm |
| Material | Polypropen |
| Volym (metrisk) | 475μ L |
| Infoga typ | 250 μL konisk MicroVial |
| Volym (metrisk) Rest | <4 μL |
| Volym (metrisk) Fungerar | 250μ L |
| Mehr anzeigen |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.