Läs mer
Thermo Scientific™ 8 mm plastflaskor med skruvgänga
Produktkod. p-6062312
Volym (metrisk):
300 μl
475μ L
850 μl
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 1000
Paket med 500
Produktkod. 12490098
Brand: Thermo Scientific™ C401311
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Välj bland dessa kemiskt inerta polypropenflaskor som är lämpliga för de flesta kromatografiapplikationer.
Välj från dessa ekonomiska alternativ till glasflaskor. Dessa 8 mm plastflaskor med standardskruvgänga är tillverkade av högkvalitativt, GC-testat polypropenmaterial och har en 8-425 finish. Välj mellan Thermo Scientific™ , Thermo Scientific™ National™ , och Thermo Scientific™ Chromacol™ varumärken.
Bred användning av polypropenflaskor
  • Kemiskt inert och lämplig för de flesta kromatografiapplikationer.
  • Att föredra i vissa fall när nivåerna av oorganiska joner måste hållas till ett absolut minimum
  • Ekonomiskt alternativ till glas
Kemikaliebeständig
  • Det plastmaterial som väljs vid lagring av flytande prov i vattenhaltiga/organiska blandningar på grund av dess breda kemiska kompatibilitet med alkoholer, acetonitril och andra vanliga HPLC-lösningsmedel
  • Tål temperaturer från -80 °C till +121 °C
Autosampler-kompatibilitet*
Beckman™
CTC™
Gilson™
Knauer™
Shimadzu™
Gnista Holland™
Varian™
VWR™ (Merck)/Hitachi™
*Se den Thermo Scientific Kolumner och förbrukningsvaror Katalog för autosampler kompatibilitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning 250 μL konisk mikroflaska; Polypropen
Diameter (metrisk) öppning 8 mm
Diameter (metrisk) Inre 12 mm
Färg Klart
Diameter (metrisk) Yttre 12 mm
Material Polypropen
Volym (metrisk) 475μ L
Infoga typ 250 μL konisk MicroVial
Volym (metrisk) Rest <4 μL
Volym (metrisk) Fungerar 250μ L
Basstil Konisk
Volym (metrisk) Totalt 475μ L
Förslutningstyp Skruvlock
Höjd (metrisk) 32 mm
Kvantitet 100
Typ 2 mL skruvflaska av glas, nivå 2
Stängningsstorlek 8-425
Markeringspunkt Nej
Volym (metrisk) Användbar 250 μL
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.