Learn More
Fisherbrand™ 8 mm PP skruvlock, 8-425
Product Code. 11831653 Shop All Fisherbrand Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Färg:
Svart
Vitt
Typ:
Skruvkork med stängt topplock
Skruvlock för mitthål
Stängt skruvlock, ej magnetiskt
missing translation for 'unitSize'
Paket med 1000
Product Code. 11831653
Only null left
Add to basket
Add to basket
Polypropenlock är kemiskt inerta och lämpliga för de flesta kromatografiapplikationer.
  • 8 mm
  • PP
  • Skruvlock
  • 8-425 tråd
100 st. per förpackning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Färg Svart
Diameter (metrisk) Yttre 8 mm
Material Polypropen
Kvantitet 100
Typ Skruvlock för mitthål
Stängningsstorlek ND8