Läs mer
Fisherbrand™ 8 mm PP skruvlock, 8-425
Produktkod. 11888981 Handla allt Fisherbrand Produkter
Färg:
Svart
Vitt
Typ:
Skruvkork med stängt topplock
Skruvlock för mitthål
Stängt skruvlock, ej magnetiskt
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Produktkod. 11888981
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Polypropenlock är kemiskt inerta och lämpliga för de flesta kromatografiapplikationer.
  • 8mm
  • PP
  • Screw Cap
  • 8-425 thread
100 pcs. per pack
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Vitt
Diameter (metrisk) Yttre 8 mm
Material Polypropylene
Kvantitet 100
Typ Skruvkork med stängt topplock
Stängningsstorlek ND8