Läs mer
Fisherbrand™ 8 mm PP skruvlock, 8-425
Produktkod. p-7113912 Handla allt Fisherbrand Produkter
Färg:
Svart
Vitt
Typ:
Skruvkork med stängt topplock
Skruvlock för mitthål
Stängt skruvlock, ej magnetiskt
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Produktkod. 11831653
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Polypropenlock är kemiskt inerta och lämpliga för de flesta kromatografiapplikationer.
  • 8 mm
  • PP
  • Skruvlock
  • 8-425 tråd
100 st. per förpackning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Svart
Diameter (metrisk) Yttre 8 mm
Material Polypropen
Kvantitet 100
Typ Skruvlock för mitthål
Stängningsstorlek ND8