Läs mer
Fisherbrand™ 8 mm PP skruvtätning, svart, mitthål, 8-425 gänga, monterad septum
Produktkod. 11894800 Handla allt Fisherbrand Produkter
Färg:
Beige, Röd-orange, Svart
Grå, Rött, Svart
Grädde, Rött, Svart
Mörkblå, Vitt, Svart
Röd-orange, Genomskinlig, Svart
Rött, Vitt, Svart
Svart, Rött, Vitt
Material (liner):
Naturgummi/TEF
PTFE/Butyl
Rött gummi/PTFE
Silikon/PTFE
Tjocklek (metrisk):
1 mm
1,3 mm
1,5 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Produktkod. 11894800
Only null left
Add to basket
Add to basket
Polypropenlock är kemiskt inerta och lämpliga för de flesta kromatografiapplikationer.
  • 8 mm
  • PP
  • Skruvlock
  • Svart
  • Mitthål
  • 8-425 tråd
  • Förmonterade lock och septa är bekväma och minimerar kontaminering från hantering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Material (liner) Rött gummi/PTFE
Färg Beige, Röd-orange, Svart
Diameter (metrisk) Yttre 8 mm
Material Polypropen
För användning med (applikation) GC, HPLC
Kvantitet 100
Tjocklek (metrisk) 1 mm
Typ Skruvlock