Läs mer
Fisherbrand™ 8mm PP skruvtätning, svart, sluten topp, 8-425 gänga, monterad septum
Handla allt Fisherbrand Produkter
Färg:
Beige, Röd-orange, Svart
Blå Transparent, Vitt, Svart
Grå, Rött, Svart
Kräm, Röd, Svart, Red, Black
Röd-orange, Genomskinlig, Svart
Rött, Vitt, Svart
Material (liner):
Naturgummi/TEF
PTFE/Butyl
Rött gummi/PTFE
Silikon/PTFE
Tjocklek (metrisk):
1 mm
1,3 mm
1,5 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 1000
Specifications
Specifications
| Material (liner) | Silikon/PTFE |
| Färg | Blå Transparent, Vitt, Svart |
| Diameter (metrisk) Yttre | 8 mm |
| Material | Polypropen |
| För användning med (applikation) | GC, HPLC |
| Kvantitet | 100 |
| Tjocklek (metrisk) | 1,3 mm |
| Typ | Skruvlock |