Läs mer
Fisherbrand™ 8mm PP skruvtätning, svart, sluten topp, 8-425 gänga, monterad septum
Produktkod. 11864800 Handla allt Fisherbrand Produkter
Färg:
Beige, Röd-orange, Svart
Blå Transparent, Vitt, Svart
Grå, Rött, Svart
Kräm, Röd, Svart, Red, Black
Röd-orange, Genomskinlig, Svart
Rött, Vitt, Svart
Material (liner):
Naturgummi/TEF
PTFE/Butyl
Rött gummi/PTFE
Silikon/PTFE
Tjocklek (metrisk):
1 mm
1,3 mm
1,5 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 1000
Produktkod. 11864800
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Polypropenlock är kemiskt inerta och lämpliga för de flesta kromatografiapplikationer.
  • 8 mm
  • PP
  • Skruvlock
  • Svart
  • Stängd topp
  • 8-425 tråd
  • Förmonterade lock och septa är bekväma och minimerar kontaminering från hantering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material (liner) Silikon/PTFE
Färg Rött, Vitt, Svart
Diameter (metrisk) Yttre 8 mm
Material Polypropen
Förslits Ja
För användning med (applikation) GC, HPLC
Kvantitet 100
Tjocklek (metrisk) 1,3 mm
Typ Skruvlock