Läs mer
Fisherbrand™ 8mm PP skruvtätning, svart, sluten topp, 8-425 gänga, monterad septum
Handla allt Fisherbrand Traceable ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| Material (liner) | PTFE/Butyl |
| Färg | Grå, Rött, Svart |
| Diameter (metrisk) Yttre | 8 mm |
| Material | Polypropen |
| För användning med (applikation) | GC, HPLC |
| Kvantitet | 100 |
| Tjocklek (metrisk) | 1,3 mm |
| Stängningsstorlek | 8-425 |
| Produkttyp | Skruvlock |