Läs mer
Fisherbrand™ 8mm PP skruvtätning, svart, sluten topp, 8-425 gänga, monterad septum
Produktkod. 16388347 Handla allt Fisherbrand Produkter
Färg:
Beige, Röd-orange, Svart
Blå Transparent, Vitt, Svart
Grå, Rött, Svart
Kräm, Röd, Svart, Red, Black
Röd-orange, Genomskinlig, Svart
Rött, Vitt, Svart
Material (liner):
Naturgummi/TEF
PTFE/Butyl
Rött gummi/PTFE
Silikon/PTFE
Tjocklek (metrisk):
1 mm
1,3 mm
1,5 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 1000
Produktkod. 16388347
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Polypropenlock är kemiskt inerta och lämpliga för de flesta kromatografiapplikationer.
  • 8mm
  • PP
  • Screw Cap
  • Black
  • Closed top
  • 8-425 thread
  • Pre-assembled caps and septa are convenient and minimize contamination from handling
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material (liner) Silikon/PTFE
Färg Kräm, Röd, Svart, Red, Black
Diameter (metrisk) Yttre 8 mm
Material Polypropylene
För användning med (applikation) GC, HPLC
Kvantitet 100
Tjocklek (metrisk) 1,5 mm
Typ Screw Cap
Stängningsstorlek 8-425