Läs mer
Fisherbrand™ 8 mm PP skruvtätning, rosa, mitthål, 8-425 gänga, monterad septum
Handla allt Fisherbrand Produkter
Färg:
Beige, Röd-Orange, Rosa, Red-Orange, Pink
Röd, Vit, Rosa, White, Pink
Röd-orange, transparent, rosa, Transparent, Pink
Rött, Vitt, Rosa
Material (liner):
Naturgummi/TEF
Röd gummi/PTFE
Silikon/PTFE
Tjocklek (metrisk):
1 mm
1,3 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Specifikationer
Specifikationer
| Material (liner) | Silikon/PTFE |
| Färg | Rött, Vitt, Rosa |
| Diameter (metrisk) Yttre | 8 mm |
| Material | Polypropen |
| För användning med (applikation) | GC, HPLC |
| Kvantitet | 100 |
| Tjocklek (metrisk) | 1,3 mm |
| Typ | Skruvlock |
| Stängningsstorlek | 8-425 |