Läs mer
Fisherbrand™ 8 mm PP skruvtätning, vit, mitthål, 8-425 gänga, monterad septum
Handla allt Fisherbrand Produkter
Tjocklek (metrisk):
1,3 mm
1,5 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Specifikationer
Specifikationer
| Material (liner) | Silikon/PTFE |
| Färg | Rött, Vitt |
| Diameter (metrisk) Yttre | 8 mm |
| Material | Polypropen |
| För användning med (applikation) | GC, HPLC |
| Kvantitet | 100 |
| Tjocklek (metrisk) | 1,3 mm |
| Typ | Skruvlock |