Läs mer
Fisherbrand™ 2 i 1 Vial Kit för Varian Autosampler, 8 mm
Produktkod. 12960871 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Markeringspunkt:
Ja
Nej
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Markeringspunkt unitSize
12960871 Nej Paket med 100
12970871 Ja Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12960871
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller 100 injektionsflaskor och 100 kapsyler med förmonterade septa.
  • ND8
  • 8-425
  • Glas
  • Bärnsten
  • 1,5 ml
  • Skruvlock
  • Mitthål
  • Polypropen
  • Återanvändbara brickor med två fack skyddar flaskor och förslutningar samtidigt som matchande förråd håller ihop
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Stängningsfärg Svart
Material (liner) Silikon/PTFE
Färg Bärnsten
Diameter (metrisk) Yttre 11.6 mm
Material Glas
Volym (metrisk) 1.9 mL
Antal per förpackning 100
Stängningsmaterial Polypropen
Förslutningstyp Skruvlock
Stängningsstorlek 8-425
Markeringspunkt Nej
Höjd (metrisk) 32 mm