Läs mer
Fisherbrand™ 8 mm ampullsats, 8-425 gänga, klart glas, 1,5 ml, PP skruvlock, mitthål
Produktkod. 10336202 Handla allt Fisherbrand Produkter
Material (liner):
Naturgummi/TEF
PTFE Virginal
Silikon/PTFE
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 10336202
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Innehåller 100 injektionsflaskor och 100 kapsyler med förmonterade septa.
  • ND8
  • 8-425
  • Glas
  • Klart
  • 1,5 ml
  • Skruvlock
  • Mitthål
  • Polypropen
  • Återanvändbara brickor med två fack skyddar flaskor och förslutningar samtidigt som matchande förråd håller ihop
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Stängningsfärg Svart
Material (liner) Silikon/PTFE
Färg Klart
Diameter (metrisk) Yttre 11.6 mm
Material Glas
Volym (metrisk) 1.9 mL
Antal per förpackning 100
Stängningsmaterial Polypropen
Förslutningstyp Skruvlock
Höjd (metrisk) 32 mm
Stängningsstorlek 8-425
Markeringspunkt Nej