Läs mer
Fisherbrand™ 8 mm ampullsats, 8-425 gänga, klart glas, 1,5 ml, PP skruvlock, mitthål
Handla allt Fisherbrand Produkter
Material (liner):
Naturgummi/TEF
PTFE Virginal
Silikon/PTFE
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Specifikationer
Specifikationer
| Stängningsfärg | Black |
| Material (liner) | PTFE Virginal |
| Färg | Clear |
| Diameter (metrisk) Yttre | 11.6 mm |
| Material | Glass |
| Volym (metrisk) | 1.9 mL |
| Antal per förpackning | 100 |
| Stängningsmaterial | Polypropylene |
| Förslutningstyp | Screw Cap |
| Höjd (metrisk) | 32 mm |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Fisherbrand™ 8 mm ampullsats, 8-425 gänga, klart glas, 1,5 ml, PP skruvlock, mitthål >
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering