missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(8R,9R)-8,9-Dihydrobenz[a]anthracene-8,9-diol Dibenzoate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (8R,9R)-8,9-Dihydrobenz[a]anthracene-8,9-diol Dibenzoate |
| CAS | 60967-86-4 |
| Molekylformel | C32H22O4 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | Benz[a]anthracene-8,9-diol, 8,9-dihydro-, dibenzoate, trans- |
| InChI formel | InChI=1S/C32H22O4/c33-31(22-10-3-1-4-11-22)35-29-18-17-25-19-27-24(16-15-21-9-7-8-14-26(21)27)20-28(25)30(29)36-32(34)23-12-5-2-6-13-23/h1-20,29-30H |
| LEDER | O=C(C1=CC=CC=C1)O[C@H]2[C@H](OC(C3=CC=CC=C3)=O)C=CC4=C2C=C(C=CC5=C6C=CC=C5)C6=C4 |
| IUPAC-namn | (8R,9R)-8,9-dihydrotetraphene-8,9-diyl dibenzoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 470.51 |
| Formel vikt | 470.15 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?