Läs mer
(8R,9S,10R,11S)-rel-8,9,10,11-Tetrahydrobenz[a]anthracene-8,9,10,11-tetrol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (8R,9S,10R,11S)-rel-8,9,10,11-Tetrahydrobenz[a]anthracene-8,9,10,11-tetrol |
| CAS | 78185-86-1 |
| Molekylformel | C18H16O4 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | (±)-8α,9β,10β,11α-Tetrahydroxy-8,9,10,11-tetrahydrobenz[a]anthracene, (8α,9β,10β,11α)-(±)-8,9,10,11-Tetrahydrobenz[a]anthracene-8,9,10,11-tetrol, (8α,9β,10β,11α)-8,9,10,11-Tetrahydro-Benz[a]anthracene-8,9,10,11-tetrol |
| InChI formel | InChI=1S/C18H16O4/c19-15-13-7-10-6-5-9-3-1-2-4-11(9)12(10)8-14(13)16(20)18(22)17(15)21/h1-8,15-22H/t15-,16+,17+,18-/m1/s1 |
| LEDER | O[C@H]1[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C2=CC3=C4C(C=CC=C4)=CC=C3C=C12 |
| IUPAC-namn | (8R,9S,10R,11S)-8,9,10,11-tetrahydrobenzo[b]phenanthrene-8,9,10,11-tetrol |
| Molekylvikt (g/mol) | 296.32 |
| Formel vikt | 296.1049 |