Läs mer
(8R,9S)-Talazoparib, MedChemExpress
Produktkod. 16469527
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
16469527 5 mg
1 options
Produktkod. 16469527 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY16106A
MedChemExpress (8R,9S)-Talazoparib ((8R,9S)-BMN-673) is an enantiomer of Talazoparib. (8R,9S)-Talazoparib is an PARP1 inhibitor, with an IC50 of 144 nM.
(8R,9S)-Talazoparib ((8R,9S)-BMN-673) is an enantiomer of Talazoparib. (8R,9S)-Talazoparib is an PARP1 inhibitor, with an IC50 of 144 nM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (8R,9S)-Talazoparib
CAS 1207456-00-5
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C19H14F2N6O
Kvantitet 5 mg
Synonym (8R,9S)-BMN-673 (8R,9S)-LT-673
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 50 mg/mL (131.46 mM)
LEDER O=C1NN=C2C3=C1C=C(F)C=C3N[C@@H](C4=CC=C(F)C=C4)[C@@H]2C5=NC=NN5C
Molekylvikt (g/mol) 380.35
Formel vikt 380.35
Procent renhet 95.08%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death